Print…
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-4-(diethylamino)cyclohexane
D4566-1G D4566-5G
TCIAD4566-1GEA 63 EUR
TCIAD4566-1G TCIAD4566-5G
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂
Peso Molecular: 170.30 g/mol
Ponto de ebulição: 111°C
Número MDL : MFCD06658428
Número CAS: 42389-54-8
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %