Print…
2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-didecyl-9H-fluorene
D4561-5G D4561-25G
TCIAD4561-5GEA 37 EUR
TCIAD4561-5G TCIAD4561-25G
2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene
Fórmula: C₃₃H₄₈Br₂
Peso Molecular: 604.56 g/mol
Número MDL : MFCD00971288
Número CAS: 175922-78-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C