Print…
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromobenzaldehyde
D4552-1G D4552-5G
TCIAD4552-1GEA 88 EUR
TCIAD4552-1G TCIAD4552-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Número MDL : MFCD11040410
Número CAS: 67713-23-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C