Print…
2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3'-(2,7-Dibromo-9H-fluorene-9,9-diyl)bis(N,N-dimethylpropan-1-amine)
D4550-200MG D4550-1G
TCIAD4550-200MGEA 70 EUR
TCIAD4550-200MG TCIAD4550-1G
2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene
Fórmula: C₂₃H₃₀Br₂N₂
Peso Molecular: 494.32 g/mol
Número MDL : MFCD22988888
Número CAS: 673474-73-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C