Print…
2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
D4547-5G D4547-1G
TCIAD4547-5GEA 84 EUR
TCIAD4547-5G TCIAD4547-1G
2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene
Fórmula: C₂₅H₁₆Br₂
Peso Molecular: 476.21 g/mol
Número MDL : MFCD09907958
Número CAS: 186259-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e460b4219d6de71a8f27d0ff7fb990ba82bdde01&vid=e460b4219d6de71a8f27d0ff7fb990ba82bdde01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %