Print…
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4544-1G D4544-5G
TCIAD4544-1GEA 38 EUR
TCIAD4544-1G TCIAD4544-5G
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (por GC)
2,6-Dibromopyrazine
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂
Ponto de ebulição: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08061601
Número CAS: 23229-25-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C