Print…
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4543-1G D4543-5G
TCIAD4543-1GEA 39 EUR
TCIAD4543-1G TCIAD4543-5G
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole
Fórmula: C₁₈H₁₁I₂N
Número MDL : MFCD11521285
Número CAS: 57103-21-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C