Print…
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
D4535-5G D4535-25G
TCIAD4535-5GEA 67 EUR
TCIAD4535-5G TCIAD4535-25G
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Fórmula: C₂₁H₂₄F₂
Número MDL : MFCD09838999
Número CAS: 85312-59-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 68.0 to 100.0 deg-C