Print…
Dimetilglioxima, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
03858-100G 03858-500G
SIAL03858-100GEA 53.8 EUR
SIAL03858-100G SIAL03858-500G
Dimetilglioxima, Sigma-Aldrich®
Dimethyl glyoxime
Fórmula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Ponto de ebulição: 53 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 240…241 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002117
Número CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272