Print…
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
D4526-1G D4526-5G
TCIAD4526-1GEA 18 EUR
TCIAD4526-1G TCIAD4526-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₆F₂O₂S
Número MDL : MFCD04037934
Número CAS: 424792-57-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C