Print…
2,6-Diclorobenzilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
D4521-5G D4521-25G
TCIAD4521-5GEA 207 EUR
TCIAD4521-5G TCIAD4521-25G
2,6-Diclorobenzilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Diclorobenzilamina
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Ponto de ebulição: 244°C
Número MDL : MFCD00047928
Número CAS: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %