Print…
N,N'-Dicyclohexyl-1,2-ethanediamine hydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Bis(cyclohexylamino)ethane
D4518-5G D4518-25G
TCIAD4518-5GEA 96 EUR
TCIAD4518-5G TCIAD4518-25G
N,N'-Dicyclohexyl-1,2-ethanediamine hydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N'-Dicyclohexyl-1,2-ethanediamine hydrate
Fórmula: C₁₄H₂₈N₂·xH₂O
Peso Molecular: 224.39 g/mol
Ponto de ebulição: 312°C
Número CAS: 4013-98-3
UN: 3259
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.5 to 10.0 %