Print…
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4510-5G D4510-25G
TCIAD4510-5GEA 61 EUR
TCIAD4510-5G TCIAD4510-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de ebulição: 109°C
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00009973
Número CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %