Print…
2,4-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,4-Dichlorophenyl methyl carbinol, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
D4508-5G D4508-25G
TCIAD4508-5GEA 52 EUR
TCIAD4508-5G TCIAD4508-25G
2,4-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈Cl₂O
Peso Molecular: 191.06 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Densidade: 1.29
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00004511
Número CAS: 1475-13-4
EINECS: 210-019-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %