3,6-Dimethylsalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-3,6-dimethylbenzaldehyde, 3,6-Dimethyl-2-hydroxybenzaldehyde
D4507-1G
D4507-5G
TCIAD4507-1GEA
118
EUR
TCIAD4507-1G
TCIAD4507-5G
3,6-Dimethylsalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150.1700 g/mol |
Número MDL :
MFCD04037328 Número CAS: 1666-04-2 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |