Print…
3,5-Dimethyl-4-nitroisoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4506-5G D4506-25G
TCIAD4506-5GEA 34 EUR
TCIAD4506-5G TCIAD4506-25G
3,5-Dimethyl-4-nitroisoxazole ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-4-nitroisoxazole
Fórmula: C₅H₆N₂O₃
Número MDL : MFCD00051656
Número CAS: 1123-49-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C