Print…
2,7-Diiodofluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4504-1G D4504-5G
TCIAD4504-1GEA 47 EUR
TCIAD4504-1G TCIAD4504-5G
2,7-Diiodofluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Diiodofluorene
Fórmula: C₁₃H₈I₂
Número MDL : MFCD00040153
Número CAS: 16218-28-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C