Print…
(S)-(+)-DTBM-SEGPHOS® ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-(+)-DTBM-SEGPHOS®, (S)-(+)-4,4'-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-3,3'-bi(1,2-methylenedioxybenzene), (S)-(+)-5,5'-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
D4500-1G D4500-200MG
TCIAD4500-1GEA 105 EUR
TCIAD4500-1G TCIAD4500-200MG
(S)-(+)-DTBM-SEGPHOS® ≥99.0% (por HPLC)
(S)-5,5'-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇₄H₁₀₀O₈P₂
Número MDL : MFCD09753003
Número CAS: 210169-40-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%