Print…
2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4490-200MG D4490-1G
TCIAD4490-200MGEA 45 EUR
TCIAD4490-200MG TCIAD4490-1G
2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole
Fórmula: C₂₉H₄₁Br₂N
Número MDL : MFCD16619379
Número CAS: 955964-73-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C