Print…
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D4487-200MG D4487-1G
TCIAD4487-200MGEA 82 EUR
TCIAD4487-200MG TCIAD4487-1G
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₁₄H₈N₂S₃
Número MDL : MFCD18252231
Número CAS: 165190-76-1
Encomendar
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C