1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Decynium 22, Pseudoisocyanine Iodide
D4486-200MG
D4486-1G
TCIAD4486-200MGEA
48
EUR
TCIAD4486-200MG
TCIAD4486-1G
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide ≥98.0% (por HPLC)
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Fórmula:
C₂₃H₂₃IN₂ Peso Molecular: 454.36 g/mol Ponto de Fusão: 277°C |
Número MDL :
MFCD00011971 Número CAS: 977-96-8 EINECS: 213-556-6 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Lambda max. | 521.0 to 526.0 nm (MeOH) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 1600 (MeOH, 521.0 to 526.0 nm) |