Print…
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene
D4485-1G D4485-5G
TCIAD4485-1GEA 83 EUR
TCIAD4485-1G TCIAD4485-5G
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD01846132
Número CAS: 35202-54-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C