Print…
2,6-Dimethoxyaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4480-1G D4480-5G
TCIAD4480-1GEA 51 EUR
TCIAD4480-1G TCIAD4480-5G
2,6-Dimethoxyaniline ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethoxyaniline
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00053934
Número CAS: 2734-70-5
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C