Print…
4-(2,2-Diphenylethenyl)-N,N-di(p-tolyl)aniline ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
D4478-5G D4478-25G
TCIAD4478-5GEA 85 EUR
TCIAD4478-5G TCIAD4478-25G
4-(2,2-Diphenylethenyl)-N,N-di(p-tolyl)aniline ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4-(2,2-Diphenylethenyl)-N,N-di(p-tolyl)aniline
Fórmula: C₃₄H₂₉N
Peso Molecular: 451.61 g/mol
Número MDL : MFCD09832972
Número CAS: 89114-91-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C