Print…
Dess-Martin periodinane 8 - 12% dichloromethane
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
D4477-25ML D4477-250ML
TCIAD4477-25MLEA 81 EUR
TCIAD4477-25ML TCIAD4477-250ML
Dess-Martin periodinane 8 - 12% dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Fórmula: C₁₃H₁₃IO₈
Peso Molecular: 424.15 g/mol
Ponto de Inflamação: –11°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130127
Número CAS: 87413-09-0
UN: 3139
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,02933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa18620f1b3b69de396787de83bada1577ceaf4e&vid=8993fe4100bf99a12786b3d71eb33028b9061f57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 8.0 to 12.0 w/w%