Print…
Dimethoxypillar[5]arene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 12,15,32,35,52,55,72,75,92,95-Decamethoxy-1,3,5,7,9(1,4)-pentabenzenacyclodecaphane, DMpillar[5]arene
D4471-100MG D4471-1G
TCIAD4471-100MGEA 46 EUR
TCIAD4471-100MG TCIAD4471-1G
Dimethoxypillar[5]arene ≥98.0% (por HPLC)
Dimethoxypillar[5]arene
Fórmula: C₄₅H₅₀O₁₀
Ponto de Fusão: 249°C
Número MDL : MFCD28386103
Número CAS: 1188423-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2252bc55ca410853d0e137509116ccdb9484e7c2&vid=2252bc55ca410853d0e137509116ccdb9484e7c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%