Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dimethyl-[2,2'-bipyridine] 1-oxide, 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine 1-Oxide
D4467-1G D4467-5G
TCIAD4467-1GEA 65 EUR
TCIAD4467-1G TCIAD4467-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Número MDL : MFCD11042487
Número CAS: 81998-03-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C