Print…
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4463-1G D4463-5G
TCIAD4463-1GEA 102 EUR
TCIAD4463-1G TCIAD4463-5G
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt
Fórmula: C₄₁H₄₅N₂NaO₆S₂
Número MDL : MFCD16621036
Número CAS: 64285-36-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) min. 2800 (MeOH, 675 to 685nm)