Print…
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4458-1G D4458-5G
TCIAD4458-1GEA 49 EUR
TCIAD4458-1G TCIAD4458-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃F₂NS
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00175109
Número CAS: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %