Print…
3,3'-Diethylthiacarbocyanine iodide [DiSC2(3)] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DiSC2(3), 3-Ethyl-2-[3-[3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1-propenyl]benzothiazolium Iodide, 3,3-Diethylthiacarbocyanine iodide, 3-Ethyl-2-(3-(3-ethylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)prop-1-en-1-yl)benzo[d]thiazol-3-ium iodide
D4454-1G D4454-5G
TCIAD4454-1GEA 119 EUR
TCIAD4454-1G TCIAD4454-5G
3,3'-Diethylthiacarbocyanine iodide [DiSC2(3)] ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
3,3'-Diethylthiacarbocyanine iodide [DiSC2(3)]
Fórmula: C₂₁H₂₁IN₂S₂
Peso Molecular: 492.44 g/mol
Ponto de Fusão: 268°C
Número MDL : MFCD00011956
Número CAS: 905-97-5
Encomendar
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Lambda max. 555.0 to 560.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 3000 (MeOH, 555.0 to 560.0 nm)