Print…
4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4440-1G D4440-5G
TCIAD4440-1GEA 71 EUR
TCIAD4440-1G TCIAD4440-5G
4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichlorobenzil
Fórmula: C₁₄H₈Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 220°C
Número MDL : MFCD00018685
Número CAS: 3457-46-3
EINECS: 222-387-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C