Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4435-1G D4435-5G
TCIAD4435-1GEA 130 EUR
TCIAD4435-1G TCIAD4435-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂
Peso Molecular: 196.34 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Número CAS: 1378896-71-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %