Print…
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
D4434-1G D4434-5G
TCIAD4434-1GEA 30 EUR
TCIAD4434-1G TCIAD4434-5G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₆BrO₃P
Ponto de ebulição: 97°C
Número MDL : MFCD00800966
Número CAS: 1186-10-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %