Print…
3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
D4425-5G D4425-25G
TCIAD4425-5GEA 73 EUR
TCIAD4425-5G TCIAD4425-25G
3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Ponto de ebulição: 325°C
Número MDL : MFCD00052513
Número CAS: 14531-55-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C