Print…
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl 4-nitrophthalate
D4424-1G D4424-5G
TCIAD4424-1GEA 21 EUR
TCIAD4424-1G TCIAD4424-5G
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-4-nitrophthalate
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD00017191
Número CAS: 610-22-0
EINECS: 210-212-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C