Print…
2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
D4423-1G D4423-5G
TCIAD4423-1GEA 55 EUR
TCIAD4423-1G TCIAD4423-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Número MDL : MFCD00052638
Número CAS: 101990-69-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C