Print…
2,2-Dimethylsuccinic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4417-5G D4417-25G
TCIAD4417-5GEA 87 EUR
TCIAD4417-5G TCIAD4417-25G
2,2-Dimethylsuccinic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Fórmula: C₆H₈O₃
Ponto de ebulição: 220°C
Número MDL : MFCD00022608
Número CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0