Print…
2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4416-1G D4416-5G
TCIAD4416-1GEA 28 EUR
TCIAD4416-1G TCIAD4416-5G
2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 256°C
Número MDL : MFCD03840432
Número CAS: 22353-40-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C