Print…
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,6-Epoxycyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarboxylate, 3,6-Epoxycyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D4414-1G D4414-5G
TCIAD4414-1GEA 35 EUR
TCIAD4414-1G TCIAD4414-5G
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₅
Peso Molecular: 210.19 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1829-60-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2700 to 1.2740
Refractive index n20/D 1.4940 to 1.4980