Print…
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4412-200MG D4412-1G
TCIAD4412-200MGEA 130 EUR
TCIAD4412-200MG TCIAD4412-1G
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene
Fórmula: C₁₈H₁₂S
Ponto de Fusão: 268°C
Número CAS: 42490-26-6
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %