Print…
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
D4411-1G D4411-5G
TCIAD4411-1GEA 26 EUR
TCIAD4411-1G TCIAD4411-5G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Fórmula: C₁₉H₁₅OP
Peso Molecular: 290.30 g/mol
Número MDL : MFCD00013367
Número CAS: 50777-76-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C