Print…
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
D4410-5G D4410-25G
TCIAD4410-5GEA 19 EUR
TCIAD4410-5G TCIAD4410-25G
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene
Fórmula: C₉H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00001272
Número CAS: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %