Print…
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4400-1G D4400-5G
TCIAD4400-1GEA 160 EUR
TCIAD4400-1G TCIAD4400-5G
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 161°C
Número MDL : MFCD04038075
Número CAS: 7487-15-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C