Dimetilglioxima ≥99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
33310.18
33310.30
33310.18EA
73.1
EUR
33310.18
33310.30
Dimetilglioxima ≥99% ACS
Dimethyl glyoxime
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Fórmula:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Ponto de ebulição: 53 °C (8 mmHg) Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002117 Número CAS: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Merck Index: 14,3246 |