Print…
6,8-Dichloro-3-formylchromone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4388-1G D4388-5G
TCIAD4388-1GEA 53 EUR
TCIAD4388-1G TCIAD4388-5G
6,8-Dichloro-3-formylchromone ≥98.0% (por GC)
6,8-Dichloro-3-formylchromone
Fórmula: C₁₀H₄Cl₂O₃
Número MDL : MFCD00051510
Número CAS: 64481-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98c8fbfe53e54ed3657fb1d40d9dbe34411e8c70&vid=98c8fbfe53e54ed3657fb1d40d9dbe34411e8c70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C