Print…
Dimetilglioxima 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
408330250 408331000 408335000 408330025
ACRO408330250EA 39.7 EUR
ACRO408330250 ACRO408331000 ACRO408335000 ACRO408330025
Dimetilglioxima 99+% ACS
Dimethyl glyoxime
Fórmula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Ponto de ebulição: 53 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 239…242 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002117
Número CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Residue after ignition ≤0.05 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)