Print…
2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4381-5G D4381-25G
TCIAD4381-5GEA 48 EUR
TCIAD4381-5G TCIAD4381-25G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂ClN
Peso Molecular: 271.3400 g/mol
Número MDL : MFCD08687254
Número CAS: 137628-17-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C