Print…
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D4379-1G D4379-200MG
TCIAD4379-1GEA 155 EUR
TCIAD4379-1G TCIAD4379-200MG
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0% (por HPLC)
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine
Fórmula: C₁₈H₁₀N₄
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD04113602
Número CAS: 19535-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&vid=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %