Print…
Dimetilglioxima 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 60.8 EUR
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimetilglioxima 99+%
Dimethyl glyoxime
Fórmula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Ponto de ebulição: 53 °C (8 -rr)
Ponto de Fusão: 239…242 °C (decomposição)
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002117
Número CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)