Print…
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Di(naphthalen-1-yl)ethane
D4371-1G D4371-5G
TCIAD4371-1GEA 55 EUR
TCIAD4371-1G TCIAD4371-5G
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (por GC)
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane
Fórmula: C₂₂H₁₈
Peso Molecular: 282.3783 g/mol
Número MDL : MFCD00037736
Número CAS: 15374-45-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C